Få mere at vide
Bromoacetaldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 2032-35-1 |
| Molekylær formel | C6H13BrO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Bromo-1,1-diethoxy-ethane, 1,1-Diethoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2,2-diethoxyethane, Bromacetal, alpha-Bromoacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8036 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BrO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CBr)OCC |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1-diethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.07 |
| Formel vægt | 196.0099 |