Få mere at vide
Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Artikelnummer. 10339210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10339210 5 g Glasflaske 5g
10237700 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10339210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302130050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrN3P·F6P | 466.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132705-51-2
Molekylær formel C12H24BrN3P·F6P
Molekylvægt (g/mol) 466.19
MDL nummer MFCD00077412
InChI nøgle CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
IUPAC navn brom(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorphosphat
SMIL C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
Navn note 97%
Smeltepunkt >100°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderately soluble in water
Formel vægt 466.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver