Få mere at vide
Bromo(triphenylphosphine)gold(I), Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335337 1 g 1g
11325337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041002.03
Request Bulk or Custom Format
Brom(triphenylphosphin)guld(I) anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14243-65-3
Molekylær formel C18H15AuBrP
Molekylvægt (g/mol) 539.16
MDL nummer MFCD00049267
InChI nøgle UIYUJCNGYSSFGP-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromo triphenylphosphine gold i, bromoaurio triphenyl-??-phosphanyl
PubChem CID 12464140
IUPAC navn bromguld;triphenylphosphan
SMIL Br[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromo(triphenylphosphine)gold(I)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 539.17
Procent renhed 99.99%
Grad Premion