Få mere at vide
Bromo(triphenylphosphine)gold(I), Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325337
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11325337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041002.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brom(triphenylphosphin)guld(I) anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14243-65-3
Molekylær formel C18H15AuBrP
Molekylvægt (g/mol) 539.16
MDL nummer MFCD00049267
InChI nøgle UIYUJCNGYSSFGP-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromo triphenylphosphine gold i, bromoaurio triphenyl-??-phosphanyl
PubChem CID 12464140
IUPAC navn bromogold;triphenylphosphane
SMIL Br[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromo(triphenylphosphine)gold(I)
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 539.17
Procent renhed 99.99%
Grad Premion