Få mere at vide
Bromo-tert-butyl Alcohol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bromo-tert-butyl Alcohol |
| CAS | 38254-49-8 |
| Molekylær formel | C4 H9 Br O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-bromo-2-methyl-, 1-Bromo-2-methyl-2-propanol, Bromo-tert-butyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BrO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)CBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.02 |
| Formel vægt | 151.9837 |