missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromo-Peg3-Bromid, TRC

Artikelnummer. 30332683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332683 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80054050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromo-Peg3-Bromide
CAS 31255-10-4
Molekylær formel C6H12O2Br2
Mængde 50 mg
Synonym Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)-
InChI formel InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
SMIL BrCCOCCOCCBr
IUPAC navn 1,2-bis(2-bromoethoxy)ethan
Molekylvægt (g/mol) 275.96
Formel vægt 273.9204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.