missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromo-Peg3-Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromo-Peg3-Bromide |
| CAS | 31255-10-4 |
| Molekylær formel | C6H12O2Br2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2 |
| SMIL | BrCCOCCOCCBr |
| IUPAC navn | 1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.96 |
| Formel vægt | 273.9204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?