missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromo-Afatinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromo-Afatinib |
| CAS | 1637254-93-3 |
| Molekylær formel | C22 H19 Br Cl F N4 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Butenamide, 4-bromo-N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-, (2E)- (ACI), (2E)-4-Bromo-N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-2-butenamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19BrClFN4O3/c23-6-1-2-21(30)29-19-9-15-18(10-20(19)32-14-5-7-31-11-14)26-12-27-22(15)28-13-3-4-17(25)16(24)8-13/h1-4,8-10,12,14H,5-7,11H2,(H,29,30)(H,26,27,28)/b2-1+/t14-/m0/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(O[C@H]4CCOC4)c(NC(=O)\C=C\CBr)cc23)cc1Cl |
| IUPAC navn | (E)-4-bromo-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazolin-6-yl]but-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.767 |
| Formel vægt | 520.031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?