missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromo-Afatinib, TRC

Artikelnummer. 30327399
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327399 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA355405100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromo-Afatinib
CAS 1637254-93-3
Molekylær formel C22 H19 Br Cl F N4 O3
Mængde 100 mg
Synonym 2-Butenamide, 4-bromo-N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-, (2E)- (ACI), (2E)-4-Bromo-N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-2-butenamide (ACI)
InChI formel InChI=1S/C22H19BrClFN4O3/c23-6-1-2-21(30)29-19-9-15-18(10-20(19)32-14-5-7-31-11-14)26-12-27-22(15)28-13-3-4-17(25)16(24)8-13/h1-4,8-10,12,14H,5-7,11H2,(H,29,30)(H,26,27,28)/b2-1+/t14-/m0/s1
SMIL Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(O[C@H]4CCOC4)c(NC(=O)\C=C\CBr)cc23)cc1Cl
IUPAC navn (E)-4-bromo-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazolin-6-yl]but-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 521.767
Formel vægt 520.031
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.