missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromo 2-Deoxy-2-N-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-a,b-D-glucopyranoside (Stabilized with ~2% CaCO3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromo 2-Deoxy-2-N-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-alpha,beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 70831-94-6 |
| Molekylær formel | C20 H20 Br N O9 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20BrNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(Br)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-6-bromo-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.28 |
| Formel vægt | 497.0321 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?