missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromo 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -b-D-glucopyranosyl)-Alpha-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30342810
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342810 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6883355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromo 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -b-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside
CAS 23202-66-6
Molekylær formel C26H35BrO17
Mængde 5 mg
Synonym 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranosyl Bromide Triacetate, Acetobromolaminaribiose
InChI formel InChI=1S/C26H35BrO17/c1-10(28)35-8-17-19(37-12(3)30)21(23(25(27)42-17)40-15(6)33)44-26-24(41-16(7)34)22(39-14(5)32)20(38-13(4)31)18(43-26)9-36-11(2)29/h17-26H,8-9H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-bromooxan-4-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 699.45
Formel vægt 698.1058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.