Få mere at vide
Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-Alpha-D-glucuronsyre Methyl, TRC
Artikelnummer. 30335220
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335220 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30335220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB688353500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 103674-69-7
Molekylær formel C28 H23 Br O9
Mængde 500 mg
Synonym 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-bromooxan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 583.38
Formel vægt 582.0525
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.