Få mere at vide
Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Alpha-D-glucopyranoside (~ 5% CaCO3 as stabilizer), TRC
Artikelnummer. 30329141
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30329141 25 g
1 options
Artikelnummer. 30329141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68800025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranoside
CAS 572-09-8
Molekylær formel C14 H19 Br O9
Mængde 25 g
Synonym Acetobromo-D-glucose
InChI formel InChI=1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 411.2
Formel vægt 410.0212