missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranoside(Stabilized with 4% CaCO3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 13242-53-0 |
| Molekylær formel | C14 H19 Br O9 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.2 |
| Formel vægt | 410.0212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?