missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromkal 73-5PE, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromkal 73-5PE |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Br5O/c10-3-6(12)4-15-9-7(13)1-5(11)2-8(9)14/h1-2,6H,3-4H2 |
| Formel vægt | 525.6414 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?