missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromkal 73-5PE, TRC

Artikelnummer. 17947769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17947769 2.5 g 2.5g
17948904 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17947769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6788002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35109-60-5
Molekylær formel C9 H7 Br5 O
Molekylvægt (g/mol) 530.67
Synonym 1,3,5-Tribromo-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene, 2,3-Dibromopropyl 2,4,6-Tribromophenyl Ether, 2,4,6-Tribromophenyl 2,3-Dibromopropyl Ether
IUPAC navn 1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromopropoxy)benzene
SMIL BrCC(Br)COc1c(Br)cc(Br)cc1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromkal 73-5PE
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7Br5O/c10-3-6(12)4-15-9-7(13)1-5(11)2-8(9)14/h1-2,6H,3-4H2
Formel vægt 525.6414
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.