Få mere at vide
Bromisoval, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472369
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472369 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472369 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2113
MedChemExpress Bromisoval has anti-inflammatory effects.
Bromisoval has anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromisoval
CAS 496-67-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11BrN2O2
Mængde 1 g
Synonym Bromovalerylurea
Opløselighedsinformation DMSO : 300 mg/mL (1344.87 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC(C)C(Br)C(NC(N)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 223.07
Formel vægt 223.07
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation