Få mere at vide
Bromine, Supelco™
Artikelnummer. 15887040
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15887040 1 L
15877040 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15887040 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1019451000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Extra pure
extra pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7726-95-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 159.81
Tekniske data
Kogepunkt 58.8°C/1013 hPa
Smeltepunkt -7.3°C
Mængde 1 L
MDL nummer MFCD00010896
Synonym Bromine, Bromine
Tæthed 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid)