Få mere at vide
Bromine, Supelco™
Artikelnummer. 15854150
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15854150 250 mL
15844150 50 mL
15807050 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15854150 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1019480250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7726-95-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 159.81
Tekniske data
Kogepunkt 58.8°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Bromine
Smeltepunkt -7.3°C
Mængde 250 mL
MDL nummer MFCD00010896
Synonym Bromine, Bromine
Tæthed 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid)