Få mere at vide
Bromine, Supelco™
Beskrivelse
99.9999 Suprapur™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 58.8°C/1013 hPa |
| Smeltepunkt | -7.3°C |
| CAS | 7726-95-6 |
| Mængde | 250 mL |
| MDL nummer | MFCD00010896 |
| Synonym | Bromine, Bromine |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.81 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid) |