Få mere at vide
Bromine liquid, ACS, 99.5%
Artikelnummer. p-3256938
Mængde:
10 g
100 g
500 g
5 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Hver
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15451317
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 033220.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Maximum level of impurities: Evaporation residue 0.005%, Cl 0.05%, I 0.001%, Sulfur compounds (as S) 0.001%, Heavy Metals (as Pb) 2ppm, Ni 5ppm | CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7726-95-6
Molekylær formel Br
Molekylvægt (g/mol) 79.91
MDL nummer MFCD00010896
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMIL [Br-]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Bromine liquid
Farve Brown to Red
Fysisk form Liquid
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5%
IUPAC navn bromide
Formel vægt 159.81
Procent renhed 99.5%
Grad ACS
Lugt Unpleasant
Udseende Red-brown fuming liquid
Damptryk 230 hPa (173mm Hg) at 20°C
Tæthed 3.12g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado