Tekniske data
| Kogepunkt | 58,7 °C |
| Smeltepunkt | -7,2 °C |
| Farve | Brun-Rød |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Formel vægt | 159,82 g/mol |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Damptryk | 230 mbar ved 20 °C |
| Tæthed | Dampdensitet: 5,51 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bromine
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.