Få mere at vide
Bromkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,05 M Br2, Solstice
Artikelnummer. 15655190
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15655190 1 Pc. Hver
15665190 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15655190 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 380401EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.00 DKK
    687.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
for 1L standardopløsning, 0,05 M Br2
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7726-95-6
Molekylær formel Br
Molekylvægt (g/mol) 79.91
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC navn molekylært brom
SMIL [Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromine concentrate
Mængde 1 Pc.
MDL nummer MFCD00010896
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 159,81 g/mol
Tæthed 1,307 g/ml ved 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, Potassium bromide