Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromine (Bromide-Bromate) Solution |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Tæthed | 1.005g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bromine (bromide-bromate) solution
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide