Få mere at vide
Brom (bromid-bromat) opløsning, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663520 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2 L
Pakningsstørrelse:
2 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15663520 2 L 2 L
15673520 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15663520 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3186982L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Volumetrisk, 0,05 M Br2 (0,1N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00143870
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromine (Bromide-Bromate) Solution
Mængde 2 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Tæthed 1.005g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide