Få mere at vide
Brom, 99+%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3212473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10278312
Brand: Thermo Scientific Acros 402841000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7726-95-6
Molekylær formel Br
Molekylvægt (g/mol) 79.91
MDL nummer MFCD00010896
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMIL [Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromine
Farve Rød til brun
Fysisk form Fuming Liquid
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
IUPAC navn bromid
Formel vægt 159.82
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastbelagt glasflaske
Tæthed 3.1110g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.