Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromine |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Fuming Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | Br2 |
| Fieser | 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47 |
| Merck Index | 15, 1401 |
| IUPAC navn | molekylært brom |
| Formel vægt | 159.82 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bromine
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.