Få mere at vide
Brom, 99,6 %, til analyse
Artikelnummer. 10062600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10062600 250 mL 250ml
10442391 25 mL 25ml
10531451 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10062600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.17 DKK
    600.65 DKK / 250ml
    Spare 66.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7726-95-6 | Br | 79,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7726-95-6
Molekylær formel Br
Molekylvægt (g/mol) 79.91
MDL nummer MFCD00010896
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMIL [Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 58,7 °C
Kemisk navn eller materiale Bromine
Smeltepunkt -7,2 °C
Navn note P.A.
Mængde 250 mL
Analyseprocentområde 99,5% min. (Iodometri)
Lineær formel Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 35 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i concd HCL, aq solner af bromider, frit opløselige i alkohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
IUPAC navn bromid
Formel vægt 159.82
Procent renhed 99.6%
Grad Analyser
Emballage Plastbelagt glasflaske
Specifik vægtfylde 3.111
Tæthed 3.1110g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.