Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromine |
| Farve | Rød |
| Navn note | 1M opløsning i eddikesyre |
| CAS | 7726-95-6, 64-19-7 |
| Koncentration | 0,90 til 1,10 M |
| Tæthed | 3.111 |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Molekylær formel | Br |
| Lineær formel | Br2 |
| MDL nummer | MFCD00010896 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bromine, 1M solution in acetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.