Få mere at vide
Bromidstandard til ionkromatografi, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15648225 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15648225 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
1 options
Artikelnummer. 15648225 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ASBR92Y
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Br-1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6 , 7732-18-5
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC navn natriumbromid
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromide Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 125 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL Br-
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug