Få mere at vide
Bromid QC-prøve, spildevandsstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15698215 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698215 2 mL 2ml
1 options
Artikelnummer. 15698215 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 769
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Bromid Vandforurening QC-prøve til brug med ionkromatografi eller kolorimetriske metoder, 15 mL, SPEX CertiPrep™
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Bromid QC-prøve
  • QC-prøve til spildevandsanalyse
  • 15 ml volumen
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromide QC Sample
Navn note Yields up to 1L after dilution
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Mængde 2 mL
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug