Få mere at vide
Mettler Toledo™ Bromidmembransæt
Artikelnummer. 10340852
Skift visning
Materiale:
Solid State membran
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10340852 Solid State membran 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10340852 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 DKK
    4433.25 DKK / 1 sæt
    Spare 726.75 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) I guld Bromid ISE med 3 Membran
Materiale Solid State membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
pH-område 2 til 13