Få mere at vide
Bromid, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ Br∣- 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11303657
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303657 100 mL 100ml
11415020 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11303657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035552.AE
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL nummer MFCD00134172
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bromide Ion chromatography standard solution
Navn note Br- 1000 μg/ml
Fysisk form Væske
Type Analytical Standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure