Få mere at vide
Bromid (fra KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17977584
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17977584 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17977584 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PBR500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bromid (fra KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromide
CAS 24959-67-9
Metoder Ionkromatografi/Vådkemi
Analyt- eller komponentnavne Bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Br-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Br−
SMIL [Br-]
IUPAC navn Bromid
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 79.9
Mængde 500 ml
Formel vægt 79,9 g/mol