Få mere at vide
Bromid (fra KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/ml i H2O, VHG™
Beskrivelse
Bromid (fra KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/ml i H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromide |
| CAS | 24959-67-9 |
| Metoder | Ionkromatografi/Vådkemi |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Br- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Br− |
| SMIL | [Br-] |
| IUPAC navn | Bromid |
| Vis mere |