Få mere at vide
Bromid (fra KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/ml i, H2O VHG™
Artikelnummer. 17989054
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989054 500 ml
17987134 100 ml
17979054 250 ml
17979134 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17989054 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGIBR500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bromid (fra KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromide
CAS 24959-67-9
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Br-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Br−
SMIL [Br-]
IUPAC navn Bromid
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 79.9
Mængde 500 ml
Formel vægt 79,9 g/mol