Få mere at vide
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromide |
| CAS | 24959-67-9 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Br- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Br− |
| SMIL | [Br-] |
| IUPAC navn | Bromide |
| Vis mere |