Få mere at vide
Bromid-bromat-standardopløsning, 0,25 M, Solstice
Artikelnummer. 15614780
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614780 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15614780 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 350071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    753.23 DKK / 1 L
    Spare 96.77 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Volumetrisk, 0,25 M Br2 (0,5 N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromide bromate Standard Solution
CAS 7758-02-3, 7758-01-2, 7732-18-5
Mængde 1 L
Molekylær formel BrK
MDL nummer MFCD00011358
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[Br-]
IUPAC navn kaliumbromid
Molekylvægt (g/mol) 119.00
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromide bromate Standard Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate