Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromide bromate Standard Solution |
| CAS | 7732-18-5, 7758-02-3, 7758-01-2 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI nøgle | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O |
| IUPAC navn | vand |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.02 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.05M |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- bromide bromate standard solution
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide