Få mere at vide
Bromid-bromat, 0,05 mol/l opløsning, Scharlab
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af en natriumthiosulfat-standardopløsning, der også blev kontrolleret mod Scharlaus kaliumiodat-volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
- Molekylformel: Br- / BrO 3 -
- Faktor: 0,999 1,–001
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | Br- / BrO3- |
| Grad | ASTM |
| Tæthed | ∼1.018g/cm3 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bromide-bromat, oplosning 0,05 mol/ (0,1 N), according to ASTM D5776-100
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium bromate