Få mere at vide
Bromhexine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17969514
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17969514 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17969514 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0065.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bromhexine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromhexine hydrochloride
CAS 611-75-6
Analyt- eller komponentnavne Bromhexine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 Br2 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine monohydrochloride, Auxit, Bisolvon, Bisolvon hydrochloride, Bromhexine chloride, Bromhexine hydrochloride, Bromhexine monohydrochloride, Cyclohexylmethyl(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, Ophtosol, Quentan, Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8CI), Nalpha-Cyclohexyl-Nalpha-methyl-3,5-dibromotoluene-alpha,2-diamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
IUPAC navn 2,4-dibromo-6-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 412.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 409.976 g/mol