Få mere at vide
Bromhexine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
A mucolytic agent
1149.27 DKK - 3440.35 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 611-75-6
Molekylær formel C14H21Br2ClN2
Molekylvægt (g/mol) 412.59
MDL nummer MFCD00056626
InChI nøgle SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N
Synonym bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v
PubChem CID 5702220
ChEBI CHEBI:31303
IUPAC navn hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride
SMIL [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15495689
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63451.22
100g
1149.27 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15405699
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63451.36
500g
3440.35 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
611-75-6
412.59
SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N
5702220
hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride
C14H21Br2ClN2
MFCD00056626
bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v
CHEBI:31303
[H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N
Tekniske data
Bromhexine hydrochloride
C14H21Br2ClN2
4848376
bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v
[H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N
412.59
CHEBI:31303
≥98%
611-75-6
MFCD00056626
14,1391
SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N
hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride
5702220
412.6
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 210-280-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XS9950000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater