Få mere at vide
Bromhexine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458672
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458672 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458672 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0065.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Bromhexine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromhexine hydrochloride
CAS 611-75-6
Analyt- eller komponentnavne Bromhexine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 Br2 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, monohydrochloride (9 CI), 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine monohydrochloride, Auxit, Bisolvon, Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI), Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12 H,2-6,9,17H2,1H3;1 H
SMIL Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
IUPAC navn 2,4-dibromo-6-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 412.59
Mængde 1 ml
Formel vægt 409.976 g/mol