Få mere at vide
Bromfenac natrium, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17525565
Brand: Thermo Scientific Acros 468920010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 91714-93-1
Molekylær formel C15H11BrNNaO3
Molekylvægt (g/mol) 356.15
MDL nummer MFCD03701673
InChI nøgle HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium-2-[2-amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]acetat
SMIL [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromfenac sodium
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Farve Gul til Orange
Mængde 1 g