Få mere at vide
Bromfenac Sodium Sesquihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17942936
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17942936 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17942936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3532.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bromfenac Sodium Sesquihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromfenac Sodium Sesquihydrate
CAS 120638-55-3
Analyt- eller komponentnavne Bromfenac Sodium Sesquihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C15 H11 Br N O3 . 2 Na . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bromfenac Sodium Sesquihydrate, Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, sodium salt, hydrate (2:2:3), Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, monosodium salt, hydrate (2:3) (9CI)
InChI formel InChI=1S/2C15H12BrNO3.2Na.3H2O/c2*16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;;;;;/h2*1-7H,8,17H2,(H,18,19);;;3*1H2/q;;2*+1;;;/p-2
SMIL O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2.Nc3c(CC(=O)[O-])cccc3C(=O)c4ccc(Br)cc4
IUPAC navn disodium;2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 766.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 763.9957 g/mol