missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromfenac Methyl Ester, Mikromol™

Artikelnummer. 30050519
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050519 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050519 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3532.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bromfenac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromfenac Methyl Ester
CAS 2445168-29-4
Analyt- eller komponentnavne Bromfenac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 Br N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bromfenac Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H14BrNO3/c1-21-14(19)9-11-3-2-4-13(15(11)18)16(20)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-8H,9,18H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N
IUPAC navn methyl 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 348.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 347.0157 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.