Få mere at vide
Bromfenac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Bromfenac Ethylester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromfenac Ethyl Ester |
| CAS | 102414-22-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromfenac Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H16 Br N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bromfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrNO3/c1-2-22-15(20)10-12-4-3-5-14(16(12)19)17(21)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-9H,2,10,19H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N |
| IUPAC navn | Ethyl 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)fenyl]acetat |
| Vis mere |