Få mere at vide
Bromelain, hentet fra stamme, 1200 GDU/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10780092 100 g 100g
10572194 25 g 25g
10165753 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402831000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37189-34-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37189-34-7
MDL nummer MFCD00081423
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromelain
Navn note Pure
Farve Brun til flødeskum
pH 3 to 5
Antændelsesrest 5% max. ()
Tab ved tørring 5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1395
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether
Procent renhed 2.4 to 3 FIP U/mg
Grad Ekstra ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2.4 to 3 FIP U/mg
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromelain
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.