Få mere at vide
Brombuterol-d9 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brombuterol-d9 hydrochloride |
| CAS | 1353867-94-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H9 H9 Br2 N2 O . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(4-Amino-3,5-dibromophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Br2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Br)c(N)c(Br)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(4-amino-3,5-dibromophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.61 |
| Vis mere |