Få mere at vide
Bromazepam EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Bromazepam EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone |
| CAS | 1563-56-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 Br N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Amino-5-bromophenyl)-(pyridin-2-yl)methanone, Bromazepam Imp. A (EP), Bromazepam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (2-amino-5-bromophenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Vis mere |