Få mere at vide
Bromate Standard: BrO3- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Bromate Standard: BrO3- @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromate |
| CAS | 15541-45-4 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | BrO3- |
| Synonym | BrO3- |
| SMIL | [O-]Br(=O)=O |
| IUPAC navn | Bromate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |